主要文件
GF12221031
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 150 mm, L 1000 mm
别名:
AM307990
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,940.00
$1,940.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,940.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
$1,940.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 122-210-31
長度
1000 mm
直徑
150 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)