Merck
GF11836199
wire, 0.25 mm diameter, length 5 m, high purity 99.99+%
别名:
AU005140
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 118-361-99
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
5 m
直徑
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)