主要文件
GF11333405
Copper-gold alloy, Cu95Au5
10g lump, 10mm max. lump size
别名:
CY286100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$644.00
$644.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$644.00
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
$644.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 113-334-05
重量
10 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)