Merck
GF11222491
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,680.00
$2,680.00
预计发货时间2025年5月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,680.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
31161620
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$2,680.00
预计发货时间2025年5月21日详情
获取大包装报价
包装
pkg of 50
制造商/商品名称
Goodfellow 112-224-91
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)