主要文件
GF10938449
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.15mm thickness, annealed
别名:
FE240290
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,880.00
$1,880.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,880.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$1,880.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 109-384-49
尺寸 × 厚度
5 m × 0.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)