主要文件
GF09808106
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 5 m, coil width 50 mm
别名:
FE240252
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$592.00
$592.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$592.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$592.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 098-081-06
长度
5 m
线圈宽度
50 mm
厚度
0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)