主要文件
GF09552708
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
别名:
TI085150
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$825.00
$825.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$825.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$825.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 095-527-08
长度
2 m
直径
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)