Merck
GF08610803
tube, outside diameter 7.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.25 mm
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,480.00
$2,480.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,480.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141741
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$2,480.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
表单
tubes
自燃温度
572 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 086-108-03
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
长度
500 mm
外径
7.0 mm
壁厚度
0.25 mm
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)