主要文件
GF07797358
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
NI095825
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,420.00
$1,420.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,420.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,420.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
描述
polyimide insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 077-973-58
隔熱厚度
0.003 mm
線長 × 直徑
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)