主要文件
GF07176843
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.16 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.025mm
别名:
IM301620
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$869.00
$869.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$869.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$869.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 071-768-43
长度
0.5 m
厚度
0.16 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)