Merck
GF06356695
foil, thickness 0.03 mm, length 0.2 m, coil width 0.76 mm
别名:
RE000220
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$495.00
$495.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$495.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141737
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$495.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 063-566-95
长度
0.2 m
线圈宽度
0.76 mm
厚度
0.03 mm
沸点
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)