主要文件
GF05603004
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition machining feedstock
别名:
AM373200
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$903.00
$903.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$903.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$903.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 056-030-04
尺寸
150 × 150 mm
厚度
10 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)