主要文件
GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
别名:
AL716010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$709.00
$709.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$709.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
$709.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 049-567-23
重量
50 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)