Merck
GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
别名:
AL607920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 047-937-11
長度
300 mm
直徑
2.0 mm