主要文件
GF04511157
硼化钨
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
别名:
W 506010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$761.00
$761.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$761.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
$761.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 045-111-57
重量
50 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)