主要文件
GF04093747
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
别名:
NI716010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 040-937-47
重量
500 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)