Merck
GF03247084
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
别名:
ND000250
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nd
CAS号:
分子量:
144.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141609
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 032-470-84
電阻係數
64.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.5 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI 密鑰
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)