Merck
GF03090136
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
别名:
SN516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 030-901-36
重量
200 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3