244643
244643-100G
$117.00
预计发货时间2025年5月28日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
518174
氧化锡(II)
244651
氧化锡(IV)
204714
549657
Supelco
1.07818
Tin(IV) oxide
334626
二氟化锡
224081
氯氢醌
805904
碘化苯乙胺
345164
醋酸锡(II)
GF10954177
Tin oxide
100
97%
powder
≤60 micron
O=[SnH2]
1S/O.Sn
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Chemistry & Biochemicals
Lab Chemicals
Salts
Tin (Sn)
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
549541
氧化锑锡
344966
焦磷酸锡(II) 水合物
14509
锡
520373
402761
草酸锡(II)