主要文件
GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
别名:
FE210321
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 030-458-11
長度
0.5 m
線圈寬度
150 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)