主要文件
GF01534924
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
别名:
AL609601
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
99.99%
表单
sputtering target
制造商/商品名称
Goodfellow 015-349-24
直径
50.8 mm
50.8 mm
厚度
6.35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)