Merck
G2206
Sigma-Aldrich
D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐
98%
别名:
2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖 盐酸盐, 壳糖胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO5 · HCl
CAS号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI 密鑰
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
葡萄糖胺是一种氨基糖,是己糖胺生物合成途径的前体,可导致形成UDP-N-乙酰葡糖胺(UDP-GlcNAc),然后将其用于制备糖胺聚糖、蛋白多糖和糖脂。 D-(+)-葡萄糖胺抑制念珠菌酵母菌株与细菌菌株唾液链球菌的共聚集。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2