Merck
F5437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
别名:
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,050.00
$1,050.00
预计发货时间2025年7月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,050.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H19NO4
分子量:
349.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
$1,050.00
预计发货时间2025年7月04日详情
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: click chemistry
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
应用
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
相关产品
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)