Merck
F4203
Sigma-Aldrich
邻氟苯甲醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
126.13
Beilstein:
1859755
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
沸点
154-155 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
127.4 °F - closed cup
闪点(°C)
53 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)