Merck
F12405
Sigma-Aldrich
5-氟-2-硝基甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)F
CAS号:
分子量:
155.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
沸点
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.6 °F
闪点(°C)
87 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)