推荐产品
成份
Fe, ~20%
SMILES 字串
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于评估纤维素/碱性酒石酸铁溶液的可纺性的添加剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3