化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
125-130 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3