Merck
E2269
Sigma-Aldrich
1,2-乙烷基二磺酸钠
≥98%
别名:
1,2-乙烷二磺酸 二钠盐, 1,2-乙烷二磺酸二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS号:
分子量:
234.16
Beilstein:
3920126
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98%
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于制备"乙二磺酸盐"的化合物
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)