Merck
DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
别名:
CTA0250P
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NA.54
价格与库存信息目前不能提供
特点
class B
graduated
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
Azlon CTA0250P
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特点和优势
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)