Merck
DWK986752
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
别名:
986752
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
特点
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
制造商/商品名称
WHEATON® 986752
瓶直径× 高度 × 宽度
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
容量
(20 mL)
配件
22-400 neck
22-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)