主要文件
DWK213113809
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 100 mL
别名:
213113809
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
描述
With Spout
包装
pkg of 10 ea
制造商/商品名称
DURAN® 213113809
钢瓶容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)