主要文件
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
别名:
177105
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.17
价格与库存信息目前不能提供
特点
disposable
包装
pkg of 144 ea
制造商/商品名称
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
应用
Snaps Ampules
特点和优势
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)