主要文件
DWK176776
Wheaton® Clear Ampule
别名:
176776
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.17
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear tube
特点
preconditioned (pre-scored)
包装
pkg of 144 ea
制造商/商品名称
WHEATON® 176776
容量
2 mL
直径× 高度
12 mm × 75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Packaging samples and certified standards
特点和优势
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)