Merck
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-二氰基己烷
98%
别名:
辛二腈, 二氰己烷, 六亚甲基二氰
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$206.00
$206.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$206.00
About This Item
线性分子式:
NC(CH2)6CN
CAS号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1744365
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
98%
$206.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3.5 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
InChI 密鑰
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)