Merck
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-二氯-3-硝基苯
99%
别名:
连邻硝基邻二氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NO2
CAS号:
分子量:
192.00
Beilstein:
2048029
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
bp
257-258 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
密度
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
InChI 密鑰
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)