Merck
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-二苯甲酰丁烷
97%
别名:
1,6-二苯基-1,6-己二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
CAS号:
分子量:
266.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
InChI 密鑰
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3