Merck
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$101.00
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$101.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
79881
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
bp
162 °C (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
残留物为水
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)