Merck
D16606
Sigma-Aldrich
乳酸依沙吖啶 一水合物
99%
别名:
依沙吖啶 乳酸盐, 利凡诺, 利凡诺尔
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$139.00
100 G
$322.00
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$139.00
100 G
$322.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15N3O · C3H6O3 · H2O
CAS号:
分子量:
361.39
Beilstein:
3642805
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
powder
mp
243-245 °C (lit.)
抗生素抗菌谱
Gram-positive bacteria
SMILES字符串
O.CC(O)C(O)=O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
InChI key
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate is also known as acrinol, is used as a building block in the synthesis of amino acid derivatives and oligonucleotides. [1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)