Merck
D138002
Sigma-Aldrich
1,3-丙酮二羧酸二甲酯
96%
别名:
3-氧代戊二酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CO(CH2COOCH3)2
CAS号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1366042
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)