Merck
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-二甲氧基-4-硝基苯
99%
别名:
4-硝基藜芦醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3NO2
CAS号:
分子量:
183.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
230 °C/17 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1