Merck
D132306
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基苯甲腈
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS号:
分子量:
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3