主要文件
CLS9903
Corning® CellSTACK®细胞培养室
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 EA
$1,500.00
$1,500.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
4 EA
$1,500.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
$1,500.00
请联系客服了解存货情况
物料
cap (universal)
无菌性
sterile
包装
pack of 1 ea
case of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 9903
适用性
suitable for (scale-up cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 细胞培养扩增的理想选择
  • 培养室产生的细胞产量在107-109范围内
  • 多个滚瓶或旋转瓶的有用替代品。
  • 高机械强度和结构完整性
  • 在发货前已100%进行泄漏测试
  • 通过γ辐射进行无热原认证和灭菌,依据现代制造方法属于低微粒污染
  • 易于使用的广口设计,带螺纹盖和通气盖
  • 26 mm宽大口径灌装口,可直接进入腔室底部,提供更多无菌转移培养基和培养物选项
法律信息
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)