主要文件
CLS982620
Pyrex®培养管,带PTFE内衬的螺旋盖
O.D. × L 20 mm × 125 mm
别名:
Corning® 9826
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
192 EA
$403.00
$403.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
192 EA
$403.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.43
$403.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
螺纹尺寸
18-415
无菌性
non-sterile
包装
case of 192
pack of 96 ea
制造商/商品名称
Corning 9826-20
外径 × 长度
20 mm × 125 mm
颜色
clear
适用性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Pyrex® 培养管由低膨胀硼硅玻璃制成。
  • 其包含你一个酚醛螺帽,以方便高压灭菌后的处理和密封。
  • 聚四氟乙烯 (PTFE) 表面胶合橡胶衬里可确保高惰性密封面。
  • 适用于铅笔标记的白色珐琅标记点。
带有PTFE面的白色橡胶内衬帽。白色釉质标记点。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)