主要文件
CLS900019
Pyrex® connecting three-way adapter, 75° angle
joint: ST/NS 19/22
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$47.00
$47.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$47.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.43
$47.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS19/22
制造商/商品名称
Corning 9000-19
长度
105 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)