主要文件
CLS834040
Pyrex® heavy duty pour-out centrifuge tube with short conical bottom
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
别名:
Corning® 8340
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$391.00
$391.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$391.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.43
$391.00
请联系客服了解存货情况
物料
conical bottom tube (Short)
包装
case of 12
pack of 4
制造商/商品名称
Corning 8340-40
外径 × 长度
29 mm × 118 mm
容量
40 mL
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)