主要文件
CLS6980B7
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 7 in., parameter 400-750 MHz
别名:
Corning® 6980
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$91.20
$91.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
5 EA
$91.20
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
NB.43
$91.20
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
包装
case of 5 ea
pack of 5 ea
制造商/商品名称
Corning 6980B-7
参数
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
长度
7 in.
管直径
4.97 mm , approx.
颜色
clear
适用性
suitable for NMR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)