製造商/商標名
Corning 6796-220
存貨情形
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
溫度測量範圍
77-1022 °F
寬度 × 高度 × 直徑
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
板寬度 × 長度
4 in. × 5 in.
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.