主要文件
CLS6400125
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
别名:
Corning® 6400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$580.00
$580.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$580.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$580.00
请联系客服了解存货情况
活塞尺寸
2
塞子尺寸
22
制造商/商品名称
Corning 6400-125
主体外径
60 mm
柱外径 × 长度
10 mm × 65 mm , below stopcock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)