主要文件
CLS63024250
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 250 mL
别名:
Corning® 63024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
特點
subdivision 2.0 mL
製造商/商標名
Corning 63024-250
tol. measuring range
1.4 mL
容積
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)