主要文件
CLS618065
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 65 mm
别名:
Corning® 6180
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
48 EA
$448.00
$448.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
48 EA
$448.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
$448.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Corning 6180-65
柱长度
65 mm
柱外径
8-9 mm
顶部内径
65 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)